Läs mer
Quickfit™ HP Rotaflo™ Rakmönster Vanligt sidoarm
Produktkod. 15517920
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
10 mm
13 mm
Borrning: 5 mm, OD: 8 mm
Längd (metrisk):
210 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15517920
Brand: Quickfit HP6ST/10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sidoarmarna är 100 mm långa
  • Sidoarmarna är 100 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vanlig sidoarmsstoppkran
Pluggborrning 6 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 13 mm
Längd (metrisk) 210 mm