Läs mer
Pyrex™ Berzelius-bägare i hög form
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius bägare innehåller vita graderingar och markeringspunkt för enkel volymbedömning med mörka vätskor. Inbyggd pip hjälper till att förhindra spill under hällning.
- Överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Hög form med pip
- Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 48 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |
| skala | Vit graderad skala |