Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Berzelius-bägare i hög form
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius bägare innehåller vita graderingar och markeringspunkt för enkel volymbedömning med mörka vätskor. Inbyggd pip hjälper till att förhindra spill under hällning.
- Överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Hög form med pip
- Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 54 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |
| skala | Vit graderad skala |