Läs mer
Pyrex™ Berzelius-bägare i hög form
Produktkod. p-8002982
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12579075 50 mL Paket med 10
12009002 100 mL Paket med 10
12019002 150 mL Paket med 10
10227634 250 mL Paket med 10
12029002 400 mL Paket med 10
12039002 600 mL -
15358884 1000 mL Paket med 10
12059002 2000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12579075 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1015/02M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius bägare innehåller vita graderingar och markeringspunkt för enkel volymbedömning med mörka vätskor. Inbyggd pip hjälper till att förhindra spill under hällning.
  • Överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Hög form med pip
  • Vita graderingar och märkningsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 70 mm
Kvantitet 10/Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
skala Vit graderad skala