Läs mer
Pyrex™ Hög form Berzelius Heavy Duty-bägare
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
600 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Designad för längre livslängd och ökad användarsäkerhet
- Mekaniskt starkare än standardbägare
- Förstärkta fälgar och pip, mindre benägna att gå sönder vid tvätt mm.
- Tjockare väggar och tyngre baser
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bägare |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 120mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |