Läs mer
Pyrex™ Termoplastiska skruvlock av polyester med PTFE-foder
Trådstorlek (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Skapar en effektiv tätning medan PTFE-foder skyddar mot kemiska angrepp. Pyrex™ Skruvlock av polyester med PTFE-foder är idealiska för applikationer med hög temperatur.
- För användning med flaskor i serierna 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520
- Idealisk för applikationer som involverar höga temperaturer eller aggressiva kemikalier
- Termoplastisk polyesterhatt med PTFE-belagd tätningsskiva
- Tål varmluftsterilisering upp till 180 °C
- PTFE tätningsskiva motstår kemiska angrepp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Beskrivning | Skruvlock |
| Material | Termoplastisk polyester |
| Kvantitet | 10/PK. |
| Sterilitet | Torrvärme steriliserad |
| Trådstorlek (metrisk) | 25 mm |
| Liner material | PTFE-faced |
| För användning med (utrustning) | 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520 flaskor |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |