Läs mer
Pyrex™ Termoplastiska skruvlock av polyester med PTFE-foder
Produktkod. p-8002620
Trådstorlek (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10447600
Brand: Pyrex™ 4526/25D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar en effektiv tätning medan PTFE-foder skyddar mot kemiska angrepp. Pyrex™ Skruvlock av polyester med PTFE-foder är idealiska för applikationer med hög temperatur.
  • För användning med flaskor i serierna 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520
  • Idealisk för applikationer som involverar höga temperaturer eller aggressiva kemikalier
  • Termoplastisk polyesterhatt med PTFE-belagd tätningsskiva
  • Tål varmluftsterilisering upp till 180 °C
  • PTFE tätningsskiva motstår kemiska angrepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Beskrivning Skruvlock
Material Termoplastisk polyester
Kvantitet 10/PK.
Sterilitet Torrvärme steriliserad
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
Liner material PTFE-faced
För användning med (utrustning) 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520 flaskor
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras