Läs mer
Corning™ PYREX™ Heavy Duty Erlenmeyer-flaskor med bred mun
Produktkod. 10642091
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Höjd (metrisk):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Graduation Range:
100 till 500 ml
250 till 1000 ml
400 till 1800 ml
50 till 125 ml
50 till 200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Graduation Range unitSize
10642091 2000 mL 37.2 cm 198 mm 400 till 1800 ml Varje
12535017 250 mL 18.4 cm 106 mm 50 till 200 ml Paket med 12
12565007 500 mL 23.8 cm 137 mm 100 till 500 ml Paket med 6
12525017 125 mL 14.6 cm 84 mm 50 till 125 ml Paket med 12
12201408 1 L 29.2 cm 168 mm 250 till 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10642091 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 51002L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. PYREX™ Heavy-Duty Erlenmeyer-flaskor med bred hals är designade för längre livslängd och har hög motståndskraft mot kemiska angrepp, robust bearbetad toppfinish och bred mun.
En kolv med bred öppning rekommenderas speciellt för användning som titreringskolv. För enkelhetens skull är dessa kolvar graderade för att visa den ungefärliga kapaciteten och har en extra stor markeringspunkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skala av vit keramisk emalj; Toppstil: Kraftig fälg
Diameter (engelska) Yttre 7,79 tum.
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 400 till 1800 ml
Examen 100 mL
Höjd (engelska) 14,6 tum
Höjd (metrisk) 37.2 cm
Hals stil Bred mun
nr per ärende 8/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Form Konisk
Skrivyta Extra stor vit fyrkantig markering
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) Yttre 198 mm
Stängningsstorlek 13