Läs mer
Corning™ PYREX™ Heavy Duty Erlenmeyer-flaskor med bred mun
Produktkod. p-124565
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Höjd (metrisk):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Graduation Range:
100 till 500 ml
250 till 1000 ml
400 till 1800 ml
50 till 125 ml
50 till 200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12535017
Brand: Corning™ 5100250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. PYREX™ Heavy-Duty Erlenmeyer-flaskor med bred hals är designade för längre livslängd och har hög motståndskraft mot kemiska angrepp, robust bearbetad toppfinish och bred mun.
En kolv med bred öppning rekommenderas speciellt för användning som titreringskolv. För enkelhetens skull är dessa kolvar graderade för att visa den ungefärliga kapaciteten och har en extra stor markeringspunkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skala av vit keramisk emalj; Toppstil: Kraftig fälg
Diameter (engelska) Yttre 4,17 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 50 till 200 ml
Examen 25 mL
Höjd (engelska) 7,24 tum.
Höjd (metrisk) 18.4 cm
Hals stil Bred mun
nr per ärende 48/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Form Konisk
Skrivyta Extra stor vit fyrkantig markering
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) Yttre 106 mm
Stängningsstorlek 8