Beskrivning
Dessa platta, klara fat är gjorda av soda lime kiselglas och tål upprepad sterilisering (våt eller torr). Kanterna är pärlformade för att ge större mekanisk styrka. Vulsten tillhandahåller också ett medel för att göra jämnt mellanrum mellan sidoväggarna av botten och locket, och därigenom reducera kapillärverkan av den kondenserade fukten på sidorna. De påverkas inte kemiskt eller termiskt av någon av de metoder som vanligtvis används i laboratorier där sterilisering rutinmässigt används. Den täckta skålen är inte lufttät. Bottnar har också en triangulär emaljreferenspunkt för serieutspädningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Cellkultur petriskål |
| Kanter | Pärlstav |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |