Läs mer
Pyribambenz-Isopropyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyribambenz-isopropyl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N3O5/c1-15(2)30-22(27)16-9-11-18(12-10-16)24-14-17-7-5-6-8-19(17)31-23-25-20(28-3)13-21(26-23)29-4/h5-13,15,24H,14H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 423.1794 |