Learn More
Pyribambenz-Propyl, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyribambenz-propyl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N3O5/c1-4-13-30-22(27)16-9-11-18(12-10-16)24-15-17-7-5-6-8-19(17)31-23-25-20(28-2)14-21(26-23)29-3/h5-12,14,24H,4,13,15H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 423.1794 |