Läs mer
Pyribencarb 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyribencarb |
| CAS | 799247-52-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyribencarb |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 Cl N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[[2-chloro-5-[(1E)-1-[[(6-methyl-2-pyridinyl)methoxy]imino]ethyl]phenyl]methyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[2-chloro-5-[(1E)-1-[[(6-methyl-2-pyridinyl)methoxy]imino]ethyl]phenyl]methyl]-, methyl ester (9CI), KUF 1204, Pyribencarb |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+ |
| LEDER | COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(=N\OCc2cccc(C)n2)\C |
| Visa mer |