Läs mer
Pyribenzoxim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyribenzoxim |
| CAS | 168088-61-7 |
| Molekylformel | C32 H27 N5 O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Kiljabi gold, LGC 40863, Pyanchor, Pyribenzoxim |
| InChI formel | InChI=1S/C32H27N5O8/c1-39-24-18-25(40-2)34-31(33-24)43-22-16-11-17-23(44-32-35-26(41-3)19-27(36-32)42-4)28(22)30(38)45-37-29(20-12-7-5-8-13-20)21-14-9-6-10-15-21/h5-19H,1-4H3 |
| LEDER | COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)ON=C(c4ccccc4)c5ccccc5)n1 |
| IUPAC-namn | (benzhydrylideneamino) 2,6-bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 609.59 |
| Formel vikt | 609.186 |