Läs mer
Pyridaben, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridaben |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25ClN2OS/c1-18(2,3)14-9-7-13(8-10-14)12-24-15-11-21-22(19(4,5)6)17(23)16(15)20/h7-11H,12H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 364.1376 |