missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyridazin-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 504-30-3 |
| Molekylformel | C4H4N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Pyridazin-6-one, 2,3-Dihydropyridazin-3-one, 2H-Pyridazin-3-one, 3-Hydroxypyridazine, 3-Oxo-2,3-dihydropyridazine, 3-Pyridazinol, 3-Pyridazinone, 6-Pyridazinone, NSC 21411 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-2-1-3-5-6-4/h1-3H,(H,6,7) |
| LEDER | Oc1cccnn1 |
| IUPAC-namn | pyridazin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.09 |
| Formel vikt | 96.0324 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?