Läs mer
pyridazin-4-ylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pyridazin-4-ylmethanol |
| CAS | 50901-43-4 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Hydroxymethylpyridazine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c8-4-5-1-2-6-7-3-5/h1-3,8H,4H2 |
| LEDER | OCc1ccnnc1 |
| IUPAC-namn | pyridazin-4-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.114 |
| Formel vikt | 110.048 |