Läs mer
Pyridazin, 98+%
Produktkod. 10356730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356730 5 g Glasflaska 5g
10503111 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131760050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289-80-5
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00006463
InChI-nyckel PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
IUPAC-namn pyridazin
LEDER C1=CC=NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridazine
Namnnotering 98+%
Smältpunkt -8 °C
Färg Gul till brun
Densitet 1.1030g/mL, 1.103
Kokpunkt 208 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5225 till 1,5245
Kvantitet 5 g
Beilstein 23,89
Merck Index 15,808
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar., blandbar med bensen och dmf, fritt löslig i metanol, etanol och eter, praktiskt taget olöslig i petroleumeter
Formel vikt 80.09
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.