Läs mer
Pyridazin, 98+%
Produktkod. 11450813
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450813 25 g 25g
11440813 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13266.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Pyrrolo[1,2-b]pyridazin 1 är en aromatisk heterocykel med N-brohuvud som innehåller två kväveatomer, erhålls genom kondensation av pyridazin och pyrrol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pyrrolo[1,2-b]pyridazin 1 är
en aromatisk heterocykel med N-brohuvud som innehåller två kväveatomer, erhålls genom kondensation av pyridazin och pyrrol.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, DMF. Lösligt i alkohol
, eter Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289-80-5
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00006463
InChI-nyckel PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
IUPAC-namn pyridazin
LEDER C1=CC=NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridazine
Smältpunkt -8 °C
Densitet 1.105
Kokpunkt 87 °C (14 mmHg)
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 25 g
Beilstein 103906
Merck Index 14,7969
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, bensen, DMF; Löslig i alkohol, eter
Formel vikt 80.09
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.