Learn More
Pyridin-2-amine (2-Pyridylamine), Mikromol™
Beschreibung
Pyridin-2-amine (2-Pyridylamine)
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyridine |
| CAS | 504-29-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Aminopyridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H6 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. C (EP), Tenoxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. A (EP), 2-Pyridylamine, 2-Aminopyridine, Mepyramine Maleate Impurity C, Piroxicam Impurity A, Tenoxicam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| LEDER | Nc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | pyridin-2-amine |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?