missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyridin-2-yl-urea, TRC

Produktkod. 30415709
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415709 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99893325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyridin-2-yl-urea
CAS 13114-64-2
Molekylformel C6 H7 N3 O
Kvantitet 25 mg
Synonym Urea','N-2-pyridinyl- (ACI), N-2-Pyridinylurea (ACI), Urea','(2-pyridyl)- (6CI','7CI','8CI), Urea','2-pyridinyl- (9CI), (Pyridin-2-yl)urea, 1-(2-Pyridyl)urea, 2-Pyridylcarbamide
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(10)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H3,7,8,9,10)
LEDER NC(=O)Nc1ccccn1
IUPAC-namn pyridin-2-ylurea
Molekylvikt (g/mol) 137.139
Formel vikt 137.059
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.