Läs mer
Pyridin-2-yl-urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridin-2-yl-urea |
| CAS | 13114-64-2 |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Urea','N-2-pyridinyl- (ACI), N-2-Pyridinylurea (ACI), Urea','(2-pyridyl)- (6CI','7CI','8CI), Urea','2-pyridinyl- (9CI), (Pyridin-2-yl)urea, 1-(2-Pyridyl)urea, 2-Pyridylcarbamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(10)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H3,7,8,9,10) |
| LEDER | NC(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | pyridin-2-ylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.139 |
| Formel vikt | 137.059 |