Läs mer
Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate, Mikromol™
Beskrivning
Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| CAS | 51581-32-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N,N-dimethyl-, 3-pyridinyl ester, Carbamic acid, dimethyl-, 3-pyridinyl ester (9CI), Carbamic acid, dimethyl-, 3-pyridyl ester (6CI,7CI), 3-(Dimethylcarbamoyloxy)pyridine, NSC 168373, Norpyridostigmine, Ro 1-5142, Pyridostigmine Related Compound A, Pyridostigmine Bromide Impurity A, Pyridostigmine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-3-yl N,N-dimethylcarbamate |
| Visa mer |