missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| CAS | 51581-32-9 |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N,N-dimethyl-','3-pyridinyl ester, Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridinyl ester (9CI), Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridyl ester (6CI,7CI), 3-(Dimethylcarbamoyloxy)pyridine, NSC 168373, Norpyridostigmine, Ro 1-5142 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-3-yl N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vikt | 166.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?