missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate, TRC

Produktkod. 30418293
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418293 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997453100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate
CAS 51581-32-9
Molekylformel C8 H10 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Carbamic acid','N,N-dimethyl-','3-pyridinyl ester, Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridinyl ester (9CI), Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridyl ester (6CI,7CI), 3-(Dimethylcarbamoyloxy)pyridine, NSC 168373, Norpyridostigmine, Ro 1-5142
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3
LEDER CN(C)C(=O)Oc1cccnc1
IUPAC-namn pyridin-3-yl N,N-dimethylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.0742
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.