Läs mer
Pyridine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-15N |
| CAS | 34322-45-7 |
| Molekylformel | C5H515N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pyridine-15N (7CI','8CI','9CI','ACI), [15N]Pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1 |
| LEDER | C1=C[15N]=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.09 |
| Formel vikt | 80.0392 |