Läs mer
Pyridin-2,3-dikarboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11450253
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450253 100 g 100g
11440253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11414.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Kinolinsyra är en endogen NMDA-agonist. Kinolinsyra är en metabolit av tryptofan som fungerar som en förmodad NMDA-receptoragonist. Kinolinsyra är en excitotoxisk metabolit och en agonist av N-metyl-D-aspartatreceptorer. egenskaper hos KYNA ökar möjligheten till en funktionell koppling mellan KYNA och QUIN i hjärnan som kan vara av relevans för förståelsen av mänskliga neurodegenerativa störningar. Kinolinsyra är en potent endogen excitant vid aminosyrareceptorer i CNS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kinolinsyra är en endogen NMDA-agonist. Kinolinsyra är en metabolit av tryptofan som fungerar som en förmodad NMDA-receptoragonist. Kinolinsyra är en ''excitotoxisk'' metabolit och en agonist av N-metyl-D-aspartatreceptorer. egenskaper hos KYNA ökar möjligheten till en funktionell koppling mellan KYNA och QUIN i hjärnan som kan vara av relevans för förståelsen av mänskliga neurodegenerativa störningar. Kinolinsyra är en potent endogen excitant vid aminosyrareceptorer i CNS.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis), alkalier, utspädd vattenbas, DMSO och alkohol (något).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-00-9
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00006295
InChI-nyckel GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
IUPAC-namn pyridin-2,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Smältpunkt ∼188 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 137110
Merck Index 14,8073
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis), alkalier, utspädd vattenbaserad bas, DMSO och alkohol (lite).
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.