Läs mer
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 98%
Produktkod. 11436157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436157 100 g 100g
11416157 5 g 5g
11426157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25118.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-98-9 | C7H3NO3 | 149.105 g/mol
Pyridin-2,3-dikarboxylsyraanhydrid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Pyridin-2,3-dikarboxylsyraanhydrid är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Optimal löslighet
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699-98-9
Molekylformel C7H3NO3
Molekylvikt (g/mol) 149.105
MDL-nummer MFCD00005915
InChI-nyckel MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
PubChem CID 69688
IUPAC-namn furo[3,4-b]pyridin-5,7-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 134°C to 138°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 125111
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Optimal solubility in water.
Formel vikt 149.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.