Läs mer
Pyridin-2,5-dikarboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30052308
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052308 25 mg
1 options
Produktkod. 30052308 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0553.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyridin-2,5-dikarboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isocinchomeronic Acid
CAS 100-26-5
Analyt- eller komponentnamn Isocinchomeronic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177, Nicotinic Acid Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
IUPAC-namn Pyridin-2,5-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167,0219 g/mol