Läs mer
Pyridine-2,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2,6-D2 |
| CAS | 17265-96-2 |
| Molekylformel | C5H3D2N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2,6-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 2,6-Dideuteropyridine, Pyridine-2,6-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i4D,5 D |
| LEDER | [2 H]C1=CC=CC([2 H])=N1 |
| IUPAC-namn | pyridine-2,6-d2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.11 |
| Formel vikt | 81.05 g/mol |
| Visa mer |