missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyridine-2,6-d2, TRC

Produktkod. 30419240
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419240 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP998912100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyridine-2,6-D2
CAS 17265-96-2
Molekylformel C5H3D2N
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyridine-2,6-d2 (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 2,6-Dideuteropyridine, Pyridine-2,6-D2
InChI formel InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i4D,5D
LEDER [2H]C1=CC=CC([2H])=N1
IUPAC-namn pyridine-2,6-d2
Molekylvikt (g/mol) 81.11
Formel vikt 81.05
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.