Läs mer
Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 97%
Produktkod. 11476010
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476010 1 g 1g
11486010 5 g 5g
11496010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26570.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.006 g/mol
2,6-Pyridindikarbonyldiklorid används som reagens under syntesen av pyridinbaserade optiskt aktiva makrocykler av polyamidopolyester. Det används som startreagens under syntesen av pyridinbryggade 2,6-bis-karboxamid Schiffs baser. Det användes vid syntesen av N,N?-bis(1-pyrenylmetyl)pyridin-2,6-dikarboxamid3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-Pyridindikarbonyldiklorid används som reagens under syntesen av pyridinbaserade optiskt aktiva makrocykler av polyamidopolyester. Det används som startreagens under syntesen av pyridinbryggade 2,6-bis-karboxamid Schiffs ′baser. Det användes i syntesen av N,N′ -bis(1-pyrenylmetyl)pyridin-2,6-dikarboxamid3
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3739-94-4
Molekylformel C7H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 204.006
MDL-nummer MFCD00006289
InChI-nyckel GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
IUPAC-namn pyridin-2,6-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride
Smältpunkt 57°C to 61°C
Kokpunkt 284°C
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 131556
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 204.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.