Läs mer
Pyridin-2,6-dikarbonyldiklor, 97 %
Beskrivning
2,6-Pyridindikarbonyldiklorid används som reagens under syntesen av pyridinbaserade optiskt aktiva makrocykler av polyamidopolyester. Det används som startreagens under syntesen av pyridinbryggade 2,6-bis-karboxamid Schiffs baser. Det användes vid syntesen av N,N?-bis(1-pyrenylmetyl)pyridin-2,6-dikarboxamid3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Pyridindikarbonyldiklorid används som reagens under syntesen av pyridinbaserade optiskt aktiva makrocykler av polyamidopolyester. Det används som startreagens under syntesen av pyridinbryggade 2,6-bis-karboxamid Schiffs ′baser. Det användes i syntesen av N,N′ -bis(1-pyrenylmetyl)pyridin-2,6-dikarboxamid3
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride |
| Smältpunkt | 57 °C till 61 °C |
| Kokpunkt | 284 °C |
| Odör | Irriterande |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 131556 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 204.01 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.