Läs mer
Pyridin-2,6-dikarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11434973
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434973 25 g 25g
11444973 100 g 100g
11454973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12263.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Pyridin-2,6-dikarboxylsyra används vid framställning av dipicolinatoligerade lantanid- och övergångsmetallkomplex. Det fungerar som ett kelatbildande medel för krom, zink, mangan, koppar, järn och molybden. Dess kalcium-dipcolinsyrakomplex används för att skydda deoxiribonukleinsyra (DNA) från värmedenaturering som förbättrar DNA-stabiliteten. Det spelar en viktig roll som en markör för effektiviteten av sterilisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyridin-2,6-dikarboxylsyra används vid framställning av dipicolinatoligerade lantanid- och övergångsmetallkomplex. Det fungerar som ett kelatbildande medel för krom, zink, mangan, koppar, järn och molybden. Dess kalcium-dipcolinsyrakomplex används för att skydda deoxiribonukleinsyra (DNA) från värmedenaturering som förbättrar DNA-stabiliteten. Det spelar en viktig roll som en markör för effektiviteten av sterilisering.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 499-83-2
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00006299
InChI-nyckel WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC-namn pyridin-2,6-dikarboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
Flampunkt 188 °C (370 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 131629
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 167.12
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.