Läs mer
Pyridine-2,6-dicarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15838350
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838350 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15838350 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8006140100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 SEK
    1800.00 SEK / 100g
    Save 120.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 499-83-2
Smältpunkt 248°C to 255°C
Molekylformel 2,6-(HOOC)2C5H3N
MDL-nummer MFCD00006299
Kvantitet 100 g
Synonym Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Dipicolinic acid, Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 167.12