Läs mer
Pyridin-2-aldoxim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2-aldoxime |
| CAS | 873-69-8 |
| Molekylformel | C6H6N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, Picolinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 2-Aldoximepyridine, 2-Formylpyridine ketoxime, 2-Formylpyridine oxime, 2-Hydroxyiminomethyl pyridine, 2-Pyridinaldoxime, 2-Pyridinealdoxime, 2-Pyridylaldoxime, NSC 66484, Picolinaldoxime, Pyridine 2-aldoxime, Pyridine-2-carbaldoxime, Pyridine-2-carboxaldoxime, Pyridine-2-carboxaldehyde oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H |
| LEDER | ON=Cc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N-(pyridin-2-ylmetyliden)hydroxylamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vikt | 122.048 |