Läs mer
Pyridine-2-boronic acid, 95%
Produktkod. 15400068
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400068 250 mg 250mg
15490058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53314.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 197958-29-5 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Pyridin-2-borsyra används som ett nyckelutgångsmaterial för bildning av pyridylboronsyraester såsom pyridin-2-borsyradimetylester. Vidare reagerar dimetylestern med bromkinolin för att framställa 2-pyridylderivatet av kinolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyridin-2-boronsyra används som ett nyckelutgångsmaterial för bildning av pyridylboronsyraester såsom pyridin-2-boronsyradimetylester. Vidare reagerar dimetylestern med bromkinolin för att framställa 2-pyridylderivatet av kinolin.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197958-29-5
Molekylformel C5H6BNO2
Molekylvikt (g/mol) 122.92
MDL-nummer MFCD00151844
InChI-nyckel UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762745
IUPAC-namn pyridin-2-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-boronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 122.92
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.