Läs mer
Pyridine-2-carbonyl Chloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2-carbonyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 39901-94-5 |
| Molekylformel | C6H5Cl2NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride, 2-Picolinoyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyridinoyl Chloride Hydrochloride, Picolinic Acid Chloride Hydrochloride, Picolinoyl Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5;/h1-4H;1H |
| LEDER | Cl.ClC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | pyridine-2-carbonyl chloride;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vikt | 176.9748 |