Läs mer
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99%
Produktkod. 11490213
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490213 500 g 500g
11414000 25 g 25g
11480213 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11391.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridin-2-karboxaldehyd, 99% används som en mellanprodukt av Bisacodyl. Det används också som mellanprodukt i farmaceutisk forskning, mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pyridin-2-karboxaldehyd, 99% används som en mellanprodukt av Bisacodyl. Det används också som mellanprodukt i farmaceutisk forskning, mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C .Förvaras under inert gas. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-60-4
Molekylformel C6H5NO
Molekylvikt (g/mol) 107.112
MDL-nummer MFCD00006290
InChI-nyckel CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC-namn pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt -21°C
Densitet 1.124
pH 6.5
Kokpunkt 180°C to 181°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 105341
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 107.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.