Läs mer
Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 248.9651 |