missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide, TRC

Produktkod. 30419483
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419483 1 g
30410144 100 mg
30414373 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9918031G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3784-97-2
Molekylformel C7H8INO
Molekylvikt (g/mol) 249.05
Synonym 2-Formyl-1-methylpyridinium Iodide, PCAM
IUPAC-namn 1-methylpyridin-1-ium-2-carbaldehyde;iodide
LEDER O=CC1=[N+](C)C=CC=C1.[I-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 248.9651
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.