Läs mer
Pyridine-2-carboxaldoxime, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11422718
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422718 500 g 500g
11402718 25 g 25g
11412718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16714.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 873-69-8
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.13
MDL-nummer MFCD00006354 MFCD00006354
InChI-nyckel MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Synonym pyridine-2-aldoxime, picolinaldehyde oxime, 2-pyridinecarbaldehyde oxime, z-pyridine-2-carbaldehyde oxime, 2-nitrosomethylidene-1h-pyridine, 2-pyridinealdoxime, e-picolinaldehyde oxime, 2-hydroxyiminomethyl-pyridine, 2-pyridine aldoxime, 2-pyridinecarboxaldehyde, oxime, e
PubChem CID 6740772
IUPAC-namn 2-(nitrosomethylidene)-1H-pyridine
LEDER O\N=C\C1=NC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboxaldoxime
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 109061
Formel vikt 122.13
Procent renhet 99%