Läs mer
Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride, 97%
Produktkod. 11486736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486736 5 g 5g
11496736 25 g 25g
11406746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23890.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-15-0
Molekylformel C7H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 172.61
MDL-nummer MFCD00011981
InChI-nyckel HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Synonym pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
PubChem CID 57428996
LEDER Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Smältpunkt ∼223°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4163981
Merck Index 14,7703
IUPAC-namn [(Z)-(1-metylpyridin-2-yliden)metyl]-oxoazanium;klorid
Formel vikt 172.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.