Läs mer
Pyridin-2-karboxamid, 98 %
Produktkod. 11478386
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478386 25 g 25g
11468386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15410.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1452-77-3
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.13
MDL-nummer MFCD00023483
InChI-nyckel IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
PubChem CID 15070
ChEBI CHEBI:8200
IUPAC-namn pyridin-2-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboxamide
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Kokpunkt 143 °C (20 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 109617
Formel vikt 122.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.