Läs mer
Pyridin-2-karboxamid (Picolinamid), Mikromol™
Beskrivning
Pyridin-2-karboxamid (Pikolinamid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picolinamide |
| CAS | 1452-77-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Picolinamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide, Nicotinamide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| LEDER | NC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-2-karboxamid |
| Visa mer |