Läs mer
Pyridin-2-karboximidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069251
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10069251 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10242452 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10614395 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10069251 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01042DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 51285-26-8
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.601
MDL-nummer MFCD00052271
InChI-nyckel GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC-namn pyridin-2-karboximidamid; hydroklorid
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.6
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride