Läs mer
Pyridin-2-karboximidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10614395
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10614395 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10069251 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10242452 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10614395 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01042EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51285-26-8
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.601
MDL-nummer MFCD00052271
InChI-nyckel GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC-namn pyridin-2-karboximidamid; hydroklorid
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 157.6
Procent renhet 97%