Läs mer
Pyridine-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2-D |
| CAS | 1807-97-2 |
| Molekylformel | C5 D H4 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Pyridine-2-d1, 2-Deuteropyridine, Pyridine-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i4D |
| LEDER | [2 H]c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-deuteriopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.106 |
| Formel vikt | 80.048 g/mol |
| Visa mer |