Läs mer
Pyridine-2-methanol Methiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-2-methanol Methiodide |
| CAS | 3313-51-7 |
| Molekylformel | C7H10INO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)-1-methylpyridinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-5,9H,6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | OCC1=[N+](C)C=CC=C1.[I-] |
| IUPAC-namn | 2-(hydroxymethyl)-1-methylpyridin-1-ium iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.06 |
| Formel vikt | 250.98 |