Läs mer
Pyridin-3,4-dikarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411988
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411988 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11411988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14580.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-11-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
CAS 490-11-9
Smältpunkt ∼255°C (decomposition)
Molekylformel C7H5NO4
MDL-nummer MFCD00006392
Kvantitet 250 g
Beilstein 137242
Merck Index 14,2283
Synonym 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid
InChI-nyckel MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
IUPAC-namn pyridin-3,4-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 167.12
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
Formel vikt 167.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.